Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer solution, pH 6,5
Sodium cacodylate buffer soln, 0,1 M, 6,5, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer solution, pH 6,5
Katalogové číslo J60367.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Liquid.
CAS No.: 6131-99-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00149079
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,1 M
- Bal.:100 mL
- Popis:Sodium cacodylate buffer soln
- Hodnota pH:6,5
- Cat. No.:J60367.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:6131-99-3
- MDL čí.:MFCD00149079
- Skladovací teplota:2°C to 8°C