ContactUsLinkComponent
BioHPLC columns, DNAPac™ RP
BioHPLC columns, DNAPac™ RP
Certificates
undefined
BioHPLC columns, DNAPac™ RP
Specifications
  • Catalog No:
  • 555-0671
  • 555-7405
  • HYPE080922-0121232
  • 555-7404
  • HYPE080922-1521232
  • 555-7406
  • 555-7401
  • 555-7403
  • 555-7402
  • Maximální tlak:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Rozsah pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • Teplotní limit:
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
  • 5 - 110 °C
Specifications
Guard cartridge holder
Product Information