Electrode filling solution, IntelliCAL™ PHC281
Katalogové číslo HACH2965026
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:59 mL
- Popis:Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap