VWR®, UV Transilluminators for VWR® Imager System
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Všechny transilluminátory VWR® se vysouvají pro snadný přístup a poskytují velmi rovnoměrné osvětlení. Ty pro použití se systémem VWR® Imager mají také variabilní nastavení intenzity.
- Výběr velikostí filtrů
- Bezpečnostní vypnutí (v temné komoře)
- Možnost výběru z různých/více vlnových délek
- K dispozici ve verzi Benchtop s ochranným víkem
Related Information
CE VWR® Transilluminators VWRI730-0497.pdf CE VWR® Transilluminators VWRI730-1461 to VWRI730-1468.pdf CE VWR® Transilluminators VWRI730-1472 to VWRI730-1483.pdf EUDoC_portal_info