Hardness reagent, UniVer® 3
Katalogové číslo HACH21320H
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Chemická metoda:EDTA
- Bal.:28,3 g
- Popis:Hardness reagent, UniVer® 3
Specifikace
O tomto produktu
This combined indicator and buffer reagent is used for determination of total hardness by titration methods.