VWR®, Práškové balíčky pro stanovení dusičnanů, činidla pro fotometry
85612.620
:
- Bal.:50 Tests
- Popis:Nitrate TUBES, RS
- Rozsah:0,2 - 30 mg/l NO₃- N
Činidla VWR® Powder Pack jsou navržena pro použití na laboratorních a přenosných fotometrech se schopností 16 mm buněk. Nejsou nutná žádná kalibrační data. Polštáře, jednotlivě zabalené v balení z hliníkové fólie, nejsou ovlivněny okolními podmínkami a obsahují předem odměřená prášková činidla pro přesnost, pohodlí a skvělou rozpustnost.
- Přesný
- Rychlé a pohodlné díky snadnějšímu rozpouštění než tablety a dlouhé trvanlivosti
- Není nutná žádná kalibrace
- Zkosená hrana zabrání zaseknutí činidla v rozích
RS = Souprava činidel v práškovém balení