Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanilin NF
Vanilin NF
Dráždivý
Dodavatel:   Spectrum Chemical
Vanilin NF
Dodavatel:  Spectrum Chemical
Certifikáty
Vanilin NF
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Číslo CAS:121-33-5
  • Vzorec:C₈H₈O₃
  • MDL číslo:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15
  • Merck Index:13,09998
  • Bod varu:285 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:∼82 °C
  • Hustota:1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:153 °C
  •  :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:204-465-2
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    97% Min.
Product Family Options