Zlato supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer stabilizovaný, nanoparticles 15 nm OD1 (Abs. 520 nm)
Katalogové číslo J67307.AC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:25 mL
- Sekvence:2315
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:7440-57-5
Vzorec:Au
MDL číslo:MFCD00003436