Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ethionamide 98%

3173, 5 g
Katalogové číslo J66582.06
Zdraví
Dráždivý
Ethionamide 98%
Katalogové číslo J66582.06
Číslo CAS:  536-33-4
Ethionamide 98%
Ethionamide 98%

3173, 5 g

Přejít na:
Číslo CAS:  536-33-4
Price
3 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 536-33-4 Molecular Formula: C8H10N2S Formula Weight: 166.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 160-162° dec. Boiling Point: 297° Solubility: Soluble in DMSO. Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD00057361

Synonyma:  2-Ethylpyridine-4-carbothioamide, 2-Ethylthioisonicotinamide
  • Číslo CAS:536-33-4
  • Vzorec:C₈H₁₀N₂S
  • MDL číslo:MFCD00057361
  • Molecular Weight:166.24 g/mol
  • Merck Index:14,3737
  • Bod varu:297 °C
  • Bod tání:160…162 °C (rozkl.)
  • Bod vzplanutí:>110 °C (230 °F)
  • Teplota pro skladování:Refrigerator
  • EINECS:208-628-9
Specifikace

Specifikace

  • Bal.:
    5 g
  • Sekvence:
    3173

Specifikace