Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
J63928.AP
:
- Bal.:500 mL
- Čí. CAS:497-19-8
- Popis:Carbonate-buffered Salin, 5X
- MDL čí.:MFCD00003494
- Fyzická forma:Liquid
- Hodnota pH:9.5
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003494
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003494