Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Specifikace
- Čí. CAS:150-90-3
- MDL čí.:MFCD00002789
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Fyzická forma:Liquid
- Zápach/vůně:Odourless
- Vzhled:Colourless
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together