TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
TEA buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
TEA, 0,2 M buffer soln., pH 8,0
Katalogové číslo J63793.AK
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 102-71-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002855
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Bal.:250 mL
- Popis:TEA buffer solution
- Hodnota pH:8,0
- Zápach/vůně:Odourless
- Cat. No.:J63793.AK
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:102-71-6
- MDL čí.:MFCD00002855
- Vzhled:Colourless