Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Specifikace
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Fyzická forma:Viscous liquid
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together