TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
Katalogové číslo J63268.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Bal.:100 mL
- Popis:TAPS buffer soln
- Hodnota pH:8,5
- Cat. No.:J63268.AE
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:91000-53-2
- MDL čí.:MFCD00069903