Saponin permeating solution, 0,5% w/v solution in PBS (10X)
Katalogové číslo J63209.AK
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:250 mL
- Popis:Saponin Permeating Solution
- Podmínky uskladnění:RT
- Formulář:Liquid
- Rozpustnost:Difficult to Mix
Specifikace
O tomto produktu
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilising agent.
Physical Form: Liquid
Applications: Cell permeabilizing agent