Alkaline running buffer solution
Alkaline running buffer solution, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Alkaline running buffer solution
Katalogové číslo J63170.AP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
UN No.:UN1824
Contains 0.5 M NaOH and 50 mM EDTA
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Popis:Alkaline running buffer solution
- Cat. No.:J63170.AP
- Fyzická forma:Liquid