0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pufry
Pufry extrakční
NP-40 lysis buffer (2X)
NP-40 lysis buffer (2X)
J62805.AK
:
Thermo Fisher Scientific
:
NP-40 lysis buffer (2X)
J62805.AK
:
Thermo Fisher Scientific
:
Bal.:
250 mL
Popis:
NP-40 lysis buffer (2X)
Fyzická forma:
Liquid
Vzhled:
Colourless
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless