IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
Katalogové číslo J62204.AP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Popis:IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
- Fyzická forma:Liquid
- Vzhled:Colourless
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For isoelectric focusing