AMP, 0.2 M Buffer Solutions
Katalogové číslo J63988.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Čí. CAS:124-68-5
- Popis:AMP buffer solution
- Sekvence:12
- MDL čí.:MFCD00008051
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Fyzická forma:Liquid
- Zápach/vůně:Odourless
- Vzhled:Colourless
- Hodnota pH:9,5
Specifikace
O tomto produktu
2-Amino-2-methyl-1-propanol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 124-68-5
MDL No.: MFCD00008051
Upozornení: Storage Temperature: 2 to 8 °C