Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,6
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,6, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,6
Katalogové číslo J61870.AP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Bal.:500 mL
- Popis:Phosphate buffer soln
- Hodnota pH:7,6
- Cat. No.:J61870.AP
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:7558-80-7
- MDL čí.:MFCD00003527