ContactUsLinkComponent
Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Katalogové číslo J61792.AP
Číslo CAS:  
Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Katalogové číslo J61792.AP
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    Lysis buffer, 0.5% Tween 20, pH 8.0, for isolation of His-tag modified proteins
  • MDL čí.:
    MFCD00677267
  • Fyzická forma:
    Liquid
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00677267
Applications: For isolation of His-tag proteins