3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin solution, high sensitivity ready-to-use
Katalogové číslo J61325.AP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:54827-17-7
:
Vzorec:C₁₆H₂₀N₂
MDL číslo:MFCD00007748
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:259-364-6
UN:2810
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07