AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Caution: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Specifikace
- Čí. CAS:115-69-5
- MDL čí.:MFCD00004678
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Fyzická forma:Liquid
- Zápach/vůně:Odourless
- Vzhled:Colourless
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together