Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 8,0
J60480.AP
:
- Koncentrace:0,2 M
- Bal.:500 mL
- Čí. CAS:7558-80-7
- Popis:Phosphate buffer soln
- MDL čí.:MFCD00003527
- Fyzická forma:Liquid
- Hodnota pH:8,0
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527