Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,4
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
- Catalog No:
- J60380.AP
- J60380.K2
- Fyzická forma:
- Liquid
- Liquid
- Čí. CAS:
- 7558-80-7
- 7558-80-7
- MDL čí.:
- MFCD00003527
- MFCD00003527
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- KoncentraceHodnota pHBal.DostupnostPrice
- J60380.APPhosphate buffer solnSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.J60380.APFyzická formaLiquidČí. CAS7558-80-7MDL čí.MFCD00003527 - J60380.K2Phosphate buffer solnSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.J60380.K2Fyzická formaLiquidČí. CAS7558-80-7MDL čí.MFCD00003527