Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 6,8, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Katalogové číslo J60325.K2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,2 M
- Bal.:1 L
- Popis:Phosphate buffer soln
- Hodnota pH:6,8
- Cat. No.:J60325.K2
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:7558-80-7
- MDL čí.:MFCD00003527