Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Certifikáty
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • J60184.AP
  • J60184.K2
  • Fyzická forma:
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL čí.:
  • MFCD00131625
  • MFCD00131625
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Bal.
    Dostupnost
    Price
  • J60184.AP
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    500 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 3 060,00 Kč
    3 060,00 Kč
    1 * 500 mL
       3 060,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60184.AP
    Fyzická forma
    Liquid
    MDL čí.
    MFCD00131625
  • J60184.K2
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
    1 L
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 5 460,00 Kč
    5 460,00 Kč
    1 * 1 L
       5 460,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60184.K2
    Fyzická forma
    Liquid
    MDL čí.
    MFCD00131625