BES, 0.5 M buffer solutions
11, BES buffer solution, 0,5 M, 6,0, 250 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
BES, 0.5 M buffer solutions
Katalogové číslo J60058.AK
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
CAS No.: 66992-27-6
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00067425
Documents
Specifikace
Specifikace
- Koncentrace:0,5 M
- Bal.:250 mL
- Popis:BES buffer solution
- Sekvence:11
- Hodnota pH:6,0
- Cat. No.:J60058.AK
- Fyzická forma:Liquid
- Čí. CAS:66992-27-6
- MDL čí.:MFCD00067425
- Skladovací teplota:2°C to 8°C
- Vzhled:Colourless