Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Certifikáty
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Upozornení: Storage Temperature: 2 to 8°C
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • J60054.AE
  • J61259.AE
  • J61259.AK
  • J62424.AE
  • J62424.AK
  • Fyzická forma:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Čí. CAS:
  • 7415-22-7
  • 7415-22-7
  • 7415-22-7
  • 7415-22-7
  • 7415-22-7
  • MDL čí.:
  • MFCD00065483
  • MFCD00065483
  • MFCD00065483
  • MFCD00065483
  • MFCD00065483
  • Vzhled:
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Skladovací teplota:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Koncentrace
    Hodnota pH
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • ADA buffer solution
    10
    0,2 M
    6,0
    Glass bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1 610,00 Kč
    1 610,00 Kč
    1 * 100 mL
       1 610,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60054.AE
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7415-22-7
    MDL čí.
    MFCD00065483
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • ADA buffer solution
    12
    0,2 M
    6,5
    Glass bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1 840,00 Kč
    1 840,00 Kč
    1 * 100 mL
       1 840,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61259.AE
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7415-22-7
    MDL čí.
    MFCD00065483
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • ADA buffer solution
    13
    0,2 M
    6,5
    Glass bottle
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 230,00 Kč
    2 230,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 230,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61259.AK
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7415-22-7
    MDL čí.
    MFCD00065483
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • ADA buffer solution
    16
    0,2 M
    7,5
    Glass bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1 920,00 Kč
    1 920,00 Kč
    1 * 100 mL
       1 920,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62424.AE
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7415-22-7
    MDL čí.
    MFCD00065483
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • ADA buffer solution
    17
    0,2 M
    7,5
    Glass bottle
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 320,00 Kč
    2 320,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 320,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62424.AK
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7415-22-7
    MDL čí.
    MFCD00065483
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C