(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97%
Katalogové číslo H27052.03
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:203866-15-3
:
Vzorec:C₁₀H₁₅F₂NO₄
MDL číslo:MFCD03094917
:251.23 g/mol
Bod tání:120…124 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient