0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Lead(II) citrate trihydrate
Lead(II) citrate trihydrate 99%
Lead(II) citrate trihydrate 99%
Lead(II) citrate trihydrate 99%
A10701.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
Lead(II) citrate trihydrate 99%
A10701.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
6107-83-1
:
:
C₁₂H₁₆O₁₇Pb₃
:
MFCD00150456
:
1053.843 g/mol
:
208-141-1
:
6.1,III
:
GHS08
:
GHS07
:
Ambient