Cobalt, oil based standard solution, Co 1000 µg/g, Specpure®
Katalogové číslo 47143.18
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Bal.:50 g
- MDL čí.:MFCD00010935
- Nástavec:Kobalt
- Symbol:Co
Specifikace
O tomto produktu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010935