ContactUsLinkComponent
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Catalog # 47130.AE
CAS Number:  
Tellurium, AAS standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Catalog # 47130.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    30% HCl
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00134062
  • Nástavec:
    Tellurium
  • Symbol:
    Te