ContactUsLinkComponent
Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Katalogové číslo 45337.KS
Číslo CAS:  
Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Katalogové číslo 45337.KS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Popis:
    Lead in Isooctane Standards, Complete Set
  • MDL čí.:
    MFCD00134050
  • Č. UN:
    1262
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • Molekulový vzorec:
    Matrix: Isooctane
  • Vzhled:
    Colourless
  • Testovací metoda:
    ASTM D5059 Part C
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: Matrix: Isooctane
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: UN1262
MDL No.: MFCD00134050