Selenium 82, 82 Se, plasma standard solution, 82 Se 10 µg/ml, Specpure®
Katalogové číslo 45284.AD
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Bal.:50 mL
- MDL čí.:MFCD00084581
- Nástavec:Selenium
- Symbol:Se
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084581