ContactUsLinkComponent
Lithium 6, 6 Li, plasma standard solution, 6 Li 100 µg/ml, Specpure®
  45280.AE
 :  
Lithium 6, 6 Li, plasma standard solution, 6 Li 100 µg/ml, Specpure®
  45280.AE
 :  
  • Koncentrace:
    100 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Bal.:
    100 mL
  • MDL čí.:
    MFCD00084621
  • Nástavec:
    Lithium
  • Symbol:
    Li
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084621