Paladium 10% on activated carbon powder, eggshell, reduced
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-05-3
:
Vzorec:Pd
MDL číslo:MFCD00011167
:106.420 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3178
ADR:4.1,III
:GHS02
Související informace
Frequently Bought Together