Orders LinkContactUsLinkComponent
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
8 component standard, 100 µg/ml, 5% HNO₃, 100 mL
Katalogové číslo 44651.AE
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
Katalogové číslo 44651.AE
Číslo CAS:  
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
8 component standard, 100 µg/ml, 5% HNO₃, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace Další informace
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803321
Concentration:
Bi 100 µg/ml ±2%;
Ga 100 µg/ml ±2%;
In 100 µg/ml ±2%;
Sc 100 µg/ml ±2%;
Tb 100 µg/ml ±2%;
Y 100 µg/ml ±2%;
6Li 100 µg/ml ±2%
Specifikace
Specifikace
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    8 component standard, 100 µg/ml
  • Cat. No.:
    44651.AE
  • MDL čí.:
    MFCD00803321
Specifikace
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 