Silikagel 30% in ethylene glycol, colloidal dispersion
Katalogové číslo 43094.A1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232