Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Multi-Element Plasma Standard Solution 1, Nitric acid dil., 100 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Multi-element plasma standard solution 1, Specpure®
Katalogové číslo 42881.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00212337
Documents
Specifikace
Specifikace
- Matrice:Nitric acid dil.
- Bal.:100 mL
- Popis:Multi-Element Plasma Standard Solution 1
- Cat. No.:42881.AE
- MDL čí.:MFCD00212337