Hydrazine, standard solution, Specpure®, N₂H₄ 100 µg/ml
Katalogové číslo 42561.AO
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Matrice:1% CH₃COOH
- Bal.:450 mL
- Popis:Hydrazine standard
- MDL čí.:MFCD00011417
- Hmotnost vzorce:50.06
- Fyzická forma:Liquid
- Zápach/vůně:Ammonia-like
Specifikace
O tomto produktu
Molecular Formula: N₂H₄ in 1% CH₃CO₂H
Formula Weight: 50,06
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00011417