ContactUsLinkComponent
Grinding pieces, ceramic, Al-23
  33190.A1
Grinding pieces, ceramic, Al-23
  33190.A1
  • Ø:
    10 mm
  • Popis:
    Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg
  • Délka:
    10 mm
  • Materiál:
    Keramika
  • Sekvence:
    01
  • Bal.:
    1 kg