Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
Katalogové číslo SCOI285206410
Dodavatel: SI Analytics
Specifikace
- Připojení:1 m fixed cable with 8-pole plug
- Ø×D:12×120 mm
- Type:Ox 1113T
- Popis:DO sensor, amperometric, Ox 1113T
- Materiál:Plast
- Bal.:1
- Tepl.:−5...+45 °C