Anti-DMRT2 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB09408
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:doublesex and mab-3 related transcription factor 2
- Symbol antigenu:DMRT2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Bovine,Rat,Mouse
- Formát:affinity purified
- Formulář:liquid
- Identifikační číslo genu:10655
- Skladovací pufr:Supplied at 0,5 mg/ml in Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3 with 0,5% BSA.
- Sekvence:C-KRPSSAITRVSQ
- Skladovací teplota:Store at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing
- Koncentrace:100µg/200µl
- Transportní teplota:8 °C
- Čištění:Affinity purified
- Rozměry protilátky:100µg
- Typ balení:plastic vial
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: DMRT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine