Anti-TGFBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
BSBTPB9828
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:transforming growth factor, beta receptor 1
- Symbol antigenu:TGFBR1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:7046
- Synonyma antigenu:tbetaR-I|LDS1|LDS1A|MSSE|LDS2A|AAT5|ACVRLK4|ALK-5|SKR4|ESS1|ALK5|TGFR-1
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: TGFBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human