Anti-SULT2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
BSBTPB9821
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Sulfotransferase family, cytosolic, 2A, dehydroepiandrosterone (DHEA)-preferring, member 1
- Symbol antigenu:SULT2A1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:6822
- Synonyma antigenu:hSTa|ST2|ST2A3|DHEAS|STD|ST2A1|HST|DHEA-ST
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: SULT2A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat