Anti-EIF2AK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPB9803
Dodavatel: Boster Bio
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2
- Symbol antigenu:EIF2AK2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:5610
- Synonyma antigenu:PPP1R83|PRKR|EIF2AK1|PKR
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: EIF2AK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human