Anti-CD19 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BSBTPB9800
Supplier: Boster Bio
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:CD19 molecule
- Symbol antigenu:CD19
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:930
- Synonyma antigenu:CVID3|B4
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human