Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling swab
Sampling swab
Sampling swabs, Wood/cotton, 150 mm
Katalogové číslo 115-0188
Sampling swab
Katalogové číslo 115-0188
Sampling swab
Sampling swab
Sampling swabs, Wood/cotton, 150 mm
Přejít na:
Price
495,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Popis:
    Sampling swabs
  • Délka:
    150 mm
  • Shaft/head:
    Wood/cotton