ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 561CT4.2.3]
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 561CT4.2.3]
Catalog # ABGEAM2092B
Supplier:  Abgent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 561CT4.2.3]
Catalog # ABGEAM2092B
Supplier:  Abgent
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group)
  • Symbol antigenu:
    CD55
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    561CT4.2.3
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Izotyp:
    IgG1
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Identifikační číslo genu:
    1604
  • Synonyma antigenu:
    CR|DAF|CROM|TC
  • Počet aminokyselin:
    51 to 79
  • Skladovací pufr:
    pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    41.4 kDa
  • Sekvence:
    EESFVKIPGEKDSVC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0.4
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This CD55 antibody is generated from mice immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 51-79 amino acids from human CD55.
  • Čištění:
    Protein G Purification
  • Bal.:
    400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD55
Clonality: Monoclonal
Clone: 561CT4.2.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human